Learn More
Thermo Scientific™ MicroScan™ QC-Sets
Product Code. 12965983
Click to view available options
Menge:
5 Impfösen/Packung
Produkttyp:
Culti-Loops QK-Set
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 12965983
Brand: Thermo Scientific™ R4661000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Schnellere Wiederfindung, verbesserte Lebensfähigkeit und direktes Beimpfen der Platte mit QK-Organismen, die in einem unübertroffenen und proprietären Verfahren der Gelkonservierung hergestellt wurden.
Mit Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Qualitätskontrollorganismen erhalten Sie leistungsstarke Produkte und reproduzierbare klinische Testergebnisse sowie eine konsistente mikrobiologische Evaluierung von Arzneimitteln und Lebensmitteln. Thermo Scientific™ MicroScan™ QK-Sets beinhalten ein gebrauchsfertiges Set an QK-Organismen im Culti-Loops Format: Das sind gebrauchsfertige, bakteriologische Einmal-Impfösen, die stabilisierte, lebensfähige Mikroorganismen in einer einzigartigen Gelmatrix enthalten.
Mit den Qualitätskontrollorganismen von Thermo Scientific erhalten Sie zuverlässige Qualitätsergebnisse, die auf 30 Jahre Erfahrung in der Herstellung und Verpackung von kontrollierten Mikroorganismen basieren.
Anwenderfreundlichkeit
  • Sparen Sie Zeit und unnötige Kosten für Laborressourcen mit einer Impföse für die direkte Beimpfungsmethode, die keine Rehydrierung erfordert.
Leistung
  • Verbesserte Lebensfähigkeit und Rückgewinnung mit proprietären Gel-konservierten Organismen.
Wert
  • Konsolidieren Sie Bestellzeit und Transportkosten, indem Sie Ihre qualitativ hochwertigen Kulturmedien und Qualitätskontrollorganismen von einem einzigen Zulieferer beziehen.
Zuverlässigkeit
  • Erzielen Sie lückenlose Rückverfolgbarkeit mit ATCC™ Licensed Derivative Stämmen.
Effizienz
  • Ermöglichen Sie eine präzise und komfortable Dokumentation mit abziehbaren und übertragbaren Etiketten.
Sicherheit
  • Senken Sie das Risiko für Kontamination und Infektion, indem Sie die Handhabung von Mikroorganismen auf Null senken.
  • Mehr als 600 Qualitätskontrollorganismen, einschließlich praktischer Sets für häufig verwendete Nachweissysteme
  • ISO-zertifiziert, konform mit cGMP (Current Good Manufacturing Practice-Richtlinien), FDA-registriert
  • Teilnehmer am ATCC™ Licensed Derivative Programm
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
*Das Markenlogo ATCC Licensed Derivative™, die Wortmarke ATCC Licensed Derivative™ und die ATCC-Katalog-Marken sind Warenzeichen von ATCC™. Thermo Fisher Scientific hat die Lizenz zur Verwendung dieser Warenzeichen und zum Verkauf von Produkten, die aus ATCC™ Kulturen gewonnen wurden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zertifizierung/Konformität ISO-zertifiziert, konform mit cGMP (Current Good Manufacturing Practice-Richtlinien), FDA-registriert
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Format Culti-Loops
Produkttyp Culti-Loops QK-Set
Klasse des Zielorganismus Organismen-Sets
Testtyp Qualitative Qualitätskontrolle
Menge 5 Impfösen/Packung
Spezies Klebsiella oxytoca
Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.