Learn More
Carl Zeiss™ Binokular-Mikroskop Primo-Vert, Durchl.- Hellfeld, Phasenkontrast, 4 Objektive
Artikelnummer. 10488624
Ansicht ändern
Click to view available options
Kopfausführung:
Binokular
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kopfausführung Packungsgröße
10488624 Binokular 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10488624 Lieferant Carl Zeiss™ Lieferanten-Nr. 4912060006000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5060.87 €
    3503.00 € / 1 Stück
    Sparen 1557.87 €
    30% Rabatt
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Primo Vert ist als vordefinierte Konfigurationen erhältlich, weitere Konfigurationen und Zubehör sind jedoch auf Anfrage erhältlich. Eine Reihe attraktiver Funktionen garantieren eine schnelle und zuverlässige Handhabung und Anwenderfreundlichkeit:
  • Automatische Lichtquellenabschaltung (zusätzlich zur manuellen Ein-/Ausschaltfunktion): Primo Vert schaltet das Licht nach 15 Minuten automatisch ab - das spart Energie und schützt den Ständer
  • Modulare Beleuchtung: Halogen oder langlebige LED
  • Hochwertiges Material: Der Ständer besteht aus Metall und alle Bedienelemente sind mit einer speziellen, berührungsfreundlichen Gummimischung beschichtet
  • Universeller Phasenschieber (optional) für alle Objektive: Für die Anwenderfreundlichkeit gibt es einen Phasenring (Ph1) für10x, 20x und 40x . So muss die Position des Phasenschiebers beim Austausch von Objektiven nicht geändert werden muss. Das ist zeitsparend und wirtschaftlich
  • Größerer Arbeitsabstand durch einfache Entnahme des Kondensators, z. B. für Rollflaschen
  • Objektivanzeige zur schnellen Erkennung der Vergrößerung
  • Eingebauter Tragegriff
  • Preisgekröntes Design Das neue Primo Vert Invers Mikroskop konzentriert sich auf das Wesentliche: Exzellente Optik, hochwertige Materialien mit hoher Haltbarkeit, Anwenderfreundlichkeit und ansprechendes Design. Der Primo Vert eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen: Von Routinelaboren für die Live-Zellinspektion bis hin zu hochmodernen Forschungslabors, die neben Forschungsmikroskopen kompakte und zuverlässige Routinemodelle für die schnelle und effiziente Betrachtung lebender Zellen benötigen. Typische Anwendungen sind die Krebs- und HIV-Forschung, die Humangenetik, die Tier- und Pflanzengenetik sowie die Zellbiologie im Allgemeinen.
Spezifikation
Kopfausführung Binokular