Learn More
Zeiss™ Mikroskopstativ für Stemi 305 Trino Greenough-System
Artikelnummer. 15437104
Ansicht ändern
Click to view available options
Vergrößerungsleistung:
0,8x bis 4x
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vergrößerungsleistung unitSize
15437104 0,8x bis 4x 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15437104 Lieferant Zeiss™ Lieferanten-Nr. 4350639010000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1254.75 €
    904.00 € / 1 Stück
    Sparen 350.75 €
    27% Rabatt
Verfügbar ab: 17-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für den Einsatz mit dem Stemi 305 Trino Greenough-System
  • Kameraanschluss mit festem 50 Sicht:50 Dock links geteilt und C-Halterung 0.5 x
  • Manuell einstellbarer Zoom von 5:1 (0.8x bis 4.0x) auf beiden Seiten
  • Zoom-Klick-Stopps bei 0.8x, 1x, 2x, 3x, 4x
  • Freier Arbeitsabstand 110 mm
  • Sichtwinkel von 45° mit einstellbarem Augenabstand zwischen 55 bis 75 mm
  • Okularhalterung 30 mm mit maximaler Feldnummer 23mm
  • Halterung D: 76mm für Stemi-Träger/Träger S
  • Schnittstelle D: 66 mm für Strahler
  • Gewinde M52 für Frontoptik oder Analysator
  • Integrierte, fast vertikale LED-Beleuchtung (IVI) für Stative K EDU/LAB/MAT, Stand M LED sowie Controller K LED, Außerdem enthalten:
  • Okulare 10x/23 Br. foc.
  • Spiralkabel RJ12
Spezifikation
Basisausführung Träger 76 mm für Stemi-Träger/Träger S
Vergrößerungsleistung 0,8x bis 4x
Zur Verwendung mit (Geräte) Stemi 305 Trino Greenough-System
Produkttyp Mikroskop-Stativ
Eyepiece 10X/23 Heller Fokus