Learn More
Karl Hecht™ Mikroskop-Deckgläser, rund
Artikelnummer. 10317091
Change view
Click to view available options
Breite (metrisch):
22 mm
25 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Breite (metrisch) unitSize
10317091 25 mm -
10063691 22 mm 100 Stück
2 options
Artikelnummer. 10317091
Marke: Karl Hecht™ 1001/0025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemisch und hydrolytisch beständige Deckgläser aus Borosilikatglas. Die hochwertigen Karl Hecht™ Mikroskop-Deckgläser haben eine runde Form.
  • Höchste hydrolytische Beständigkeit.
    • Hydrolytische Klasse: 1.
  • Chemikalienbeständig.
    • Alkali-Emission: ca.15 bis 24 μg Na2O/g Glas.
  • Für die Fluoreszenzmikroskopie geeignet.
  • Für Quecksilberlicht filtern Sie biette die Quecksilberlinien mit Wellenlängen unter 313 nm heraus, um eine optimale Bewertung zu erzielen.
  • Präzise geschnitten, fehlerfrei.
Spezifikation
Produkttyp Deckglas
Form Scheibe
Material Borosilikatglas
Breite (metrisch) 25 mm
Dicke (metrisch) Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm)
Menge 100/Packung, 1000/Karton