Learn More
Karl Hecht™ Mikroskop-Deckgläser, rund
Chemisch und hydrolytisch beständige Deckgläser aus Borosilikatglas. Die hochwertigen Karl Hecht™ Mikroskop-Deckgläser haben eine runde Form.
Marke:  Karl Hecht™ 1001/0022
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10063691
  • 12.50 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Höchste hydrolytische Beständigkeit.
    • Hydrolytische Klasse: 1.
  • Chemikalienbeständig.
    • Alkali-Emission: ca.15 bis 24 μg Na2O/g Glas.
  • Für die Fluoreszenzmikroskopie geeignet.
  • Für Quecksilberlicht filtern Sie biette die Quecksilberlinien mit Wellenlängen unter 313 nm heraus, um eine optimale Bewertung zu erzielen.
  • Präzise geschnitten, fehlerfrei.
Spezifikation
Spezifikation
Mikroskop-Deckgläser
Borosilikatglas
0.13–0.16 mm
Rund
22 mm
100/Pckg., 1000/Karton