Learn More
Motic™ Phasenring für AE2000
Descrizione
- Zur Verwendung mit AE2000 Invers-Binokularmikroskopen
- Zur Verwendung mit Phasenring Ph0 (4X) für Arbeiten im Phasenkontrast mit dem 4X-Objektiv
- Zur Verwendung mit Phasenring Ph1 (10 X, 20X, 40X) für Arbeiten im Phasenkontrast mit Ph10X-, Ph20X-, Ph40X-Objektiven
Specifica
Specifica
| Typ | Phasenschieber PH2 |
| Menge | Je 1 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?