Learn More
Hach™ Objektträger
Artikelnummer. 10622415
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:Mikroskopobjektträger
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10622415 Produkttyp:Mikroskopobjektträger
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10622415 Lieferant Hach™ Lieferanten-Nr. 1170300
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vorgereinigte Standard-Mikroskopobjektträger.
  • Größe: 25.4 x 76.2 mm (1 x 3 in.)
  • Stärke: 1 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (metrisch) 76,2 mm
Anzahl pro Karton 72 Objektträger
Precleaned Ja
Dicke (metrisch) 1 mm
Typ Mikroskopobjektträger
Farbe Klar
Höhe (angloamerikanisch) 1 Zoll
Höhe (metrisch) 25,4 mm
Länge (angloamerikanisch) 3 in.