Learn More
Heathrow Scientific™ HS Slide Holder for 15 Slides
Artikelnummer. 15346167 Alle ansehen Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkte
Artikelnummer. 15346167 Lieferant Heathrow Scientific™ Lieferanten-Nr. HS15981C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.22 €
    32.76 € / 1 Stück
    Sparen 16.46 €
    33% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hält Objektträger während der Auswertung, Reinigung und Trocknung. Heathrow Scientific™ enthält Gummifüße zur Verhinderung unbeabsichtigter Bewegungen.
  • Hergestellt aus Polyethylen mit chemischer Beständigkeit
  • Solide, stabile Konstruktion mit Gummifüßen für Stabilität auf der Arbeitsfläche
Spezifikation
Typ Mikroskopobjektträgerkasten
Objektträgerkapazität 15
Gerät fasst Objektträger
Abmessungen (L x B x H) 153 x 102 x 21 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikroskopobjektträger
Material Polyethylen