Learn More
Azpack™ Warnklebeband für Gefahren
Artikelnummer. p-8015288
Click to view available options
Anzeigetext:
biologische Gefahr
Dimensions (LxW):
66 m x 25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10633405
Marke: Azpack™ 10633405
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Warnung mit dem Gefahrensymbol wird auf bis zu 66 m wiederholt. Azpack™ Markierungs- und Warnband ist selbstklebend und schwarz auf gelbem Hintergrund bedruckt.
Wiederholt die Warnung mit dem Gefahrensymbol für bis zu 66 m.Azpack™ Klebeband für Gefahrenwarnung ist selbstklebend und schwarz auf gelbem Hintergrund bedruckt.
  • Klebeband
  • Wortlaut und Gefahrensymbol auf Band wiederholt
  • Schwarz auf gelbem Hintergrund
  • 66 m Rolle
  • Kartonkerndurchmesser: 75 mm
  • Breite: 25 mm
Spezifikation
Klebstofftyp Selbstklebend
Farbe Schwarz, Gelb
Format Rolle
Material Vinyl
Anzeigetext biologische Gefahr
Menge Je 1
Dimensions (LxW) 66 m x 25 mm
Länge (metrisch) 66 m
Breite (metrisch) 25 mm