Learn More
Karl Hecht™ Objektträger
Click to view available options
:
Farbe: Halbweißes, Abmessungen LxB: 76 x 26 mm
Beschreibung
- Standarddicke: 1 mm.
- Nicht rostend.
- Vorgereinigt.
- 50 Objektträger/Karton.
- 500Objektträger/Karton.
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 76 mm |
| Breite (metrisch) | 26 mm |
| Anzahl pro Karton | 5000 |
| Anzahl pro Packung | 50/Packung |
| Edges | Schnitt |
| Precleaned | Ja |
| Dicke (metrisch) | 1 mm |
| Typ | Mikroskopobjektträger |
| Farbe | Halbweiß |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mikroskop |
| Mehr anzeigen |