Learn More
Cole-Parmer™ Objektträger
Artikelnummer. 13508820 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
:
75 x 25 mm
Artikelnummer. 13508820
Marke: Cole-Parmer™ 4850000
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Optimal für allgemeine Anwendungen
  • Unsere Objektträger verfügen über präzise geschliffene Kanten an allen vier Seiten.
  • Verwenden Sie glatte Mikroskopobjektträger für allgemeine Anwendungen.
  • Die Objektträger sind 75 x 25 mm groß und 1 mm dick.
  • 144 Objektträger pro Packung.
Spezifikation
Länge (metrisch) 75 mm
Breite (metrisch) 25 mm
Edges Geschliffen
Dicke (metrisch) 1mm
Menge 144
Abmessungen (L x B) 75 x 25 mm