Learn More
Marienfeld Superior™ Objektträger mit Vertiefungen
Artikelnummer. 10245913
Ansicht ändern
Click to view available options
Wellanzahl:
1
2
3
Packungsgröße:
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wellanzahl Packungsgröße
10245913 3 100 Stück
15291309 2 -
15281309 1 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10245913 Lieferant Marienfeld Superior™ Lieferanten-Nr. 1320202
Verfügbar ab: 25-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie Marienfeld Superior™ Objekkträger aus Natron-Kalk-Glas mit eingeschliffenen und sorgfältig polierten Vertriefungen für Ihre Forschungsaufgaben.
  • Hochwertige Mikroskop-Objektträger mit Vertiefungen
  • Hergestellt aus Natronkalkglas der dritten hydrolytischen Klasse
  • Mit 90° Bodenkanten
  • Hohlräume mit einem Durchmesser von 15-18 mm und einer Tiefe von 0,6-0,8 mm
  • Vorgereinigt, gebrauchsfertig, autoklavierbar
  • Für In-vitro-Diagnostika (IVD) gemäß IVD-Richtlinie 98/79/EG, mit CE-Kennzeichnung, empfohlenem Mindesthaltbarkeitsdatum und Chargennummer für umfassende Informationen und Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Länge (metrisch) 76 mm
Breite (metrisch) 26 mm
Anzahl pro Karton 2100
Anzahl pro Packung 50
Edges 90°, Boden
Frosted Nicht mattiert
Material Kalknatronglas Typ III, hydrolytische Klasse
Dicke (metrisch) 1,2 bis 1,5 mm
Typ Mikroskopobjektträger mit Vertiefungen
Wellanzahl 3
Abmessungen (L x B) 76 x 26 mm