Learn More
Epredia™ Mikroskopobjektträger, geschnitten, 1 mm
Artikelnummer. 16311906 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
30 x 10 mm
45 x 30 mm
75 x 50 mm
76 x 26 mm
Menge:
100 Stück in Kartonschachtel
100 Stück in Papier
50 Stück pro Karton
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Menge unitSize
16311906 45 x 30 mm 100 Stück in Papier 100 Stück
15326395 75 x 50 mm 100 Stück in Kartonschachtel 1000 Stück
12342108 76 x 26 mm 50 Stück pro Karton 50 Stück
15847486 30 x 10 mm 100 Stück in Papier -
4 options
Artikelnummer. 16311906
Marke: Epredia™ AAAC0300045003EB0MNZ#0#G#
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Premium-Objektträger werden durch ein einzigartiges firmeneigenes Reinigungsverfahren hergestellt und bieten konsistente Ergebnisse und einfache Interpretation. Dieses Verfahren ermöglicht den Einsatz dieser Objektträger in der Routine-Histologie und in mikrobiologischen Anwendungen, indem es durchweg gestochen scharfkantig Blutausstriche mit guter Morphologie liefert.
  • Hergestellt aus schweizerischem extraweißem Kalk-Natron-Glas
  • Geringer Eisengehalt für extrem niedrige Eigenfluoreszenz
  • Minimierte „Grünstichigkeit“
  • Garantierte optimale und fehlerfreie Transparenz
  • Sauber, flach und sofort gebrauchsfertig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (metrisch) 45 mm
Breite (metrisch) 30 mm
Material Kalknatronglas
Dicke (metrisch) 1 mm
Beschichtung Unbeschichtet
Menge 100 Stück in Papier
Beschriftungsfläche Nein
Abmessungen (L x B) 45 x 30 mm