Learn More
Thermo Scientific™ Mikroskopobjektträger, geschnitten
Artikelnummer. 11879022 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
76 x 26 mm
Menge:
50 Stück pro Karton
Dicke (metrisch):
0.8 – 1.0 mm
1 bis 1,2 mm
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Menge Dicke (metrisch) unitSize
11879022 76 x 26 mm 50 Stück pro Karton 0.8 – 1.0 mm 50 Stück
12352108 76 x 26 mm 50 Stück pro Karton 1 bis 1,2 mm 50 Stück
2 options
Artikelnummer. 11879022
Marke: Thermo Scientific™ AAAA000001##01E00MNZ50MG#
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Premium-Objektträger werden durch ein einzigartiges firmeneigenes Reinigungsverfahren hergestellt und bieten konsistente Ergebnisse und einfache Interpretation. Dieses Verfahren ermöglicht den Einsatz dieser Objektträger in der Routine-Histologie und in mikrobiologischen Anwendungen, indem es durchweg gestochen scharfkantig Blutausstriche mit guter Morphologie liefert.
  • Hergestellt aus schweizerischem extraweißem Kalk-Natron-Glas
  • Geringer Eisengehalt für extrem niedrige Eigenfluoreszenz
  • Minimierte „Grünstichigkeit“
  • Garantierte optimale und fehlerfreie Transparenz
  • Sauber, flach und sofort gebrauchsfertig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (metrisch) 76 mm
Breite (metrisch) 26 mm
Material Kalknatronglas
Dicke (metrisch) 0.8 – 1.0 mm
Farbe Extraweiß
Zertifizierung/Konformität ISO 8037/I
Beschichtung Unbeschichtet
Menge 50 Stück pro Karton
Beschriftungsfläche Nein
Abmessungen (L x B) 76 x 26 mm