Learn More
Thermo Scientific™ Mikroskopobjektträger, geschnitten
Artikelnummer. 12352108 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
76 x 26 mm
Menge:
50 Stück pro Karton
Dicke (metrisch):
0.8 – 1.0 mm
1 bis 1,2 mm
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Menge Dicke (metrisch) unitSize
12352108 76 x 26 mm 50 Stück pro Karton 1 bis 1,2 mm 50 Stück
11879022 76 x 26 mm 50 Stück pro Karton 0.8 – 1.0 mm 50 Stück
2 options
Artikelnummer. 12352108
Marke: Thermo Scientific™ AAAA000001##03E01FST20PH#
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Premium-Objektträger werden durch ein einzigartiges firmeneigenes Reinigungsverfahren hergestellt und bieten konsistente Ergebnisse und einfache Interpretation. Dieses Verfahren ermöglicht den Einsatz dieser Objektträger in der Routine-Histologie und in mikrobiologischen Anwendungen, indem es durchweg gestochen scharfkantig Blutausstriche mit guter Morphologie liefert.
  • Hergestellt aus schweizerischem extraweißem Kalk-Natron-Glas
  • Geringer Eisengehalt für extrem niedrige Eigenfluoreszenz
  • Minimierte „Grünstichigkeit“
  • Garantierte optimale und fehlerfreie Transparenz
  • Sauber, flach und sofort gebrauchsfertig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (metrisch) 76 mm
Breite (metrisch) 26 mm
Material Kalknatronglas
Dicke (metrisch) 1 bis 1,2 mm
Farbe Extraweiß
Zertifizierung/Konformität ISO 8037/I
Beschichtung Unbeschichtet
Menge 50 Stück pro Karton
Beschriftungsfläche Nein
Abmessungen (L x B) 76 x 26 mm
Name des Produkts
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.