Learn More
Heinz Herenz Mikroskopobjektträger mit Schnittkanten
Artikelnummer. 15502304
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
15502304 Schwarz 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15502304 Lieferant Heinz Herenz Lieferanten-Nr. 1041015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.40 €
    74.00 € / 100 Stück
    Sparen 39.40 €
    34% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mikroskop-Objektträger, Sparversion, mit geschnittenen Kanten. Transparentes grünes Glas.
Wir bieten eine sehr große Auswahl an Dias an, sodass Sie sicher das Richtige finden werden.
  • Innerhalb der Produktlinien finden Sie geschnittene und geschliffene Rutschen.
  • Für die Routinemikroskopie werden geschnittene Objektträger bevorzugt und bieten eine hohe Flexibilität.
  • Bodenrutschungen verhindern Schnitte durch die Bodenkanten.
  • Wenn Sie Ihre Folien beschriften und kategorisieren möchten, wählen Sie am besten Folien mit mattierten Rändern oder einem farbigen Hintergrund.
  • Sie haben außerdem die Wahl zwischen Objektträgern mit und ohne Zellophan.
Spezifikation
Breite (metrisch) 8 mm
Sterilität Unsteril
Edges Boden
Material PTFE
Typ Objektträger für die Diagnostik
Wellanzahl 10
Farbe Schwarz