Learn More
Heinz Herenz Objektträger mit sparsamen Rändern
Artikelnummer. 30158512
Change view
Click to view available options
Frosted:
1 Ende
missing translation for 'unitSize'
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Frosted unitSize
30158512 1 Ende 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Product Code. 30158512 missing translation for 'mfr' Heinz Herenz missing translation for 'supplierNo' 1042150
Only null left
Add to basket
Add to basket
Objektträger für das Mikroskop, 90° WIRTSCHAFTLICHE VORTEILE.
Wir bieten eine sehr große Auswahl an Dias an, sodass Sie sicher das Richtige finden werden.
  • Innerhalb der Produktlinien finden Sie geschnittene und geschliffene Rutschen.
  • Für die Routinemikroskopie werden geschnittene Objektträger bevorzugt und bieten eine hohe Flexibilität.
  • Bodenrutschungen verhindern Schnitte durch die Bodenkanten.
  • Wenn Sie Ihre Folien beschriften und kategorisieren möchten, wählen Sie am besten Folien mit mattierten Rändern oder einem farbigen Hintergrund.
  • Sie haben außerdem die Wahl zwischen Objektträgern mit und ohne Zellophan.
Specifications
Länge (metrisch) 75 mm
Breite (metrisch) 25 mm
Sterilität Unsteril
Edges 90°, Boden
Frosted 1 Ende
Material Glas
Precleaned Nein
Dicke (metrisch) 1 mm
Typ Mikroskopobjektträger
Wellanzahl 0
Farbe Durchsichtig
Art der Ecken 90 °