Learn More
Heinz Herenz Mikroskopobjektträger mit geschliffenen Kanten
Artikelnummer. 30158463
Ansicht ändern
Click to view available options
Frosted:
Nicht mattiert
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Frosted Packungsgröße
30158463 Nicht mattiert 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30158463 Lieferant Heinz Herenz Lieferanten-Nr. 1042000
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Objektträger für das Mikroskop, mit geschliffenen Rändern.
Wir bieten eine sehr große Auswahl an Dias an, sodass Sie sicher das Richtige finden werden.
  • Innerhalb der Produktlinien finden Sie geschnittene und geschliffene Rutschen.
  • Für die Routinemikroskopie werden geschnittene Objektträger bevorzugt und bieten eine hohe Flexibilität.
  • Bodenrutschungen verhindern Schnitte durch die Bodenkanten.
  • Wenn Sie Ihre Folien beschriften und kategorisieren möchten, wählen Sie am besten Folien mit mattierten Rändern oder einem farbigen Hintergrund.
  • Sie haben außerdem die Wahl zwischen Objektträgern mit und ohne Zellophan.
Spezifikation
Länge (metrisch) 76 mm
Breite (metrisch) 26 mm
Sterilität Unsteril
Edges 90°, Boden
Frosted Nicht mattiert
Material Glas
Precleaned Ja
Dicke (metrisch) 1 mm
Typ Mikroskopobjektträger
Wellanzahl 0
Farbe Durchsichtig
Art der Ecken Klar