Learn More
Kartell™ Mikroskopobjektträger-Tablett
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
340 x 190 x 8 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Erleichtert die Entnahme von Objektträgern
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B x H) | 340 x 190 x 8 mm |
| Farbe | Weiß |
| Höhe (metrisch) | 8 mm |
| Länge (metrisch) | 76 mm |
| Material | PVC |
| Typ | Objektträger-Tablett |
| Breite (metrisch) | 26 mm |
| Zur Verwendung mit | 20 Objektträger |
| Anzahl pro Packung | 20 Stück |
| Form | Rechteckig |