Learn More
Hirschmann™ Mikroskopobjektträger mit geschnittenen Kanten
Artikelnummer. 10049700
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000/Packung
Packungsgröße:
1000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10049700 1000/Packung 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10049700 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 8200103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.00 €
    72.77 € / 1000 Stück
    Sparen 9.23 €
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine ausgezeichnete Wahl für Mikroskopieanwendungen im Labor.
  • 76 x 26 mm
  • Stärke von 0.95-1.05 mm
  • Extraweiße Farbe
  • Mit Chargennummer auf der Verpackung
  • Gekennzeichnet mit: verwendbar bis, CE gemäß IVD 98/79 EC
Spezifikation
Länge (metrisch) 76 mm
Breite (metrisch) 26 mm
Edges Schnitt
Dicke (metrisch) 0,95 bis 1,05 mm
Typ Mikroskopobjektträger
Farbe Extraweiß
Zertifizierung/Konformität CE gemäß IVD 98/79 EG
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mikroskopie
Menge 1000/Packung
Abmessungen (L x B) 76 x 26 mm