Learn More
Hirschmann™ Mikroskopobjektträger, Schnittkanten mit doppelt mattiertem Ende
Beschreibung
- Doppelt mattiertes Ende
- Geschnittene Kanten
- Mit Chargennummer auf der Verpackung
- CE-Zeichen gemäß IVD 98/79 EG
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 76 mm |
| Breite (metrisch) | 26 mm |
| Anzahl pro Packung | 100 x 50/Packung |
| Edges | Schnitt |
| Frosted | Doppelt mattiert |
| Dicke (metrisch) | 0,95 bis 1,05 mm |
| Typ | Mikroskopobjektträger |
| Farbe | Extraweiß |
| Zertifizierung/Konformität | CE-Zeichen gemäß IVD 98/79 EG |
| Beschreibung | Tropenklimaverpackung, mindestens haltbar bis 6 Monate nach Lieferung |
| Mehr anzeigen |