Learn More
Hirschmann™ Mikroskopobjektträger, geschliffene Kanten mit doppeltem mattiertem Ende
Artikelnummer. 10669451
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl pro Packung:
100 x 50/Packung
20 x 50/Packung
Packungsgröße:
5000 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl pro Packung unitSize
10669451 20 x 50/Packung -
11632239 100 x 50/Packung 5000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10669451 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 8219103
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Stabilität beim Prüfen von Objekten. Perfekt für die stabile Untersuchung von Objekten unter einem Mikroskop.
  • Doppelt mattiertes Ende
  • Geschliffene Kanten 90 °C ISO 8037/l
  • Mit Chargennummer auf der Verpackung
  • CE-Zeichen gemäß IVD 98/79 EG
Spezifikation
Länge (metrisch) 76 mm
Breite (metrisch) 26 mm
Anzahl pro Packung 20 x 50/Packung
Edges 90°, Boden
Frosted Doppelt mattiert
Dicke (metrisch) 0,95 bis 1,05 mm
Typ Mikroskopobjektträger
Farbe Extraweiß
Zertifizierung/Konformität CE-Zeichen gemäß IVD 98/79 EG
Beschreibung Zellophan-verpackt, mindestens haltbar bis 6 Monate nach der Lieferung
Abmessungen (L x B) 76 x 26 mm