Learn More
Hirschmann™ Mikroskopobjektträger, geschliffene Kanten mit doppeltem mattiertem Ende
Click to view available options
Anzahl pro Packung:
100 x 50/Packung
20 x 50/Packung
Packungsgröße:
5000 Stück
Beschreibung
- Doppelt mattiertes Ende
- Geschliffene Kanten 90 °C ISO 8037/l
- Mit Chargennummer auf der Verpackung
- CE-Zeichen gemäß IVD 98/79 EG
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 76 mm |
| Breite (metrisch) | 26 mm |
| Anzahl pro Packung | 20 x 50/Packung |
| Edges | 90°, geschliffen |
| Frosted | Doppelt mattiert |
| Dicke (metrisch) | 0,95 bis 1,05 mm |
| Typ | Mikroskopobjektträger |
| Farbe | Extraweiß |
| Zertifizierung/Konformität | CE-Zeichen gemäß IVD 98/79 EG |
| Beschreibung | Zellophan-verpackt, mindestens haltbar bis 6 Monate nach der Lieferung |
| Mehr anzeigen |