Learn More
Carl Zeiss™ Mikroskopkamera AxioCam
5 megapixel color microscope camera for documentation in routine labs
Marke:  Carl Zeiss™ 426540-9901-000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15293896
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • CMOS-Mikroskopkamera, 5 Megapixel (2.560 x 1.920)
  • Sensorgröße von 1/2,5 Zoll (Diagonale 7,1 mm)
  • Pixelgröße 2,2 x 2,2 µm
  • Farbkamera
  • Enthält die ZEN Lite Start-Software für die Bilderfassung und die Durchführung von Messungen
Spezifikation
Spezifikation
Mikroskopie-Kamera AxioCam
AxioCam ERc 5s
AxioCam ERC 5s Rev. 2, Treibersoftware 64-Bit, Anschluss USB 2.0 Y-Kabel (2 m), Sensor: Micron MT9P031