Learn More
Carl Zeiss™ Mikroskopkamera AxioCam
5 megapixel color microscope camera for documentation in routine labs
1226.25 € - 12437.88 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15315772
|
Carl Zeiss™
426556-0000-000 |
AxioCam 506 Color | AxioCam 506 Farb-(D) Hochleistungs-Mikroskopie-Kamera, Treibersoftware 64-Bit, USB 3.0 PCIe x1-Schnittstelle, duales USB 3.0/USB 2.0-Kabel (3 m) und IR-Sperrfilter BG 40 (beschichtet) |
12437.88 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15295639
|
Carl Zeiss™
426555-0000-000 |
AxioCam 105 Color | AxioCam 105 Farbe, Treibersoftware 64-Bit, USB 3.0 PCIe x1-Schnittstelle, USB 3.0-Anschlusskabel (3 m), SATA-Netzkabel und Molex-Stromkabel-Sensor |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15293896
|
Carl Zeiss™
426540-9901-000 |
AxioCam ERc 5s | AxioCam ERC 5s Rev. 2, Treibersoftware 64-Bit, Anschluss USB 2.0 Y-Kabel (2 m), Sensor: Micron MT9P031 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- CMOS microscope camera, 5 megapixels (2560 x 1920)
- Sensor size of 1/2.5 in. (diagonal 7.1 mm)
- Pixel size 2.2 x 2.2 μm
- Color camera
- Includes ZEN Lite starter software for image capture and making measurements
Spezifikation
Mikroskopie-Kamera AxioCam |