Learn More
Cytiva™ Microsep™ Advance Zentrifugal-Geräte mit Omega Membran
Artikelnummer. 17124751
Ansicht ändern
Click to view available options
MWCO:
100 kDa
10 kDa
1 kDa
30 kDa
3 kDa
Enthält:
100/Packung
24/Packung
Farbe:
Blau
Gelb
Grau
Klar
Rot
Packungsgröße:
100 Stück
24 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO Enthält Farbe Packungsgröße
17124751 30 kDa 24/Packung Rot 24 Stück
17164741 1 kDa 24/Packung Gelb 24 Stück
17134751 30 kDa 100/Packung Rot 100 Stück
17194741 3 kDa 100/Packung Grau 100 Stück
17144751 100 kDa 24/Packung Klar 24 Stück
17154751 100 kDa 100/Packung Klar 100 Stück
17114751 10 kDa 100/Packung Blau 100 Stück
17184741 3 kDa 24/Packung Grau 24 Stück
17174741 1 kDa 100/Packung Gelb 100 Stück
17104751 10 kDa 24/Packung Blau 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17124751 Lieferant Cytiva™ Lieferanten-Nr. MCP030C41
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    243.16 €
    226.00 € / 24 Stück
    Sparen 17.16 €
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Microsep Advance Zentrifugal-Geräte mit Omega Membran konzentrieren schnell bis zu 5 ml biologische Probe.
  • Puffer austauschen oder Salz aus Chromatographieeluaten und Gradientenfraktionen entfernen
  • Nur für Forschungsanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Rot
Beschreibung EFA:3,3 cm2
Material (Membran) PES
MWCO 30 kDa
Sterilität Unsteril
Enthält 24/Packung
Volumen (metrisch) 0,5 bis 5 ml (Probe)