Learn More
Cytiva Microsep™ Advance Zentrifugalgeräte mit Supor Membran
Artikelnummer. 17164751
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0,45 μm
Enthält:
100/Packung
24/Packung
Packungsgröße:
100 Stück
24 Stück
Artikelnummer. 17164751
Marke: Cytiva MCPM02C67
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Partikelentfernung für längere Lebensdauer von HPLC- und UHPLC-Säulen.
  • Hohe Schleuderdrehzahl und größere EFA reduzieren die Schleuderzeiten
  • Für Proben von 0,5 bis 5 ml
  • Nur für Forschungsanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Aquamarin
Beschreibung EFA:3,3 cm2
Material (Membran) PES
Porengröße 0,2 μm
Sterilität Unsteril
Enthält 24/Packung
Volumen (metrisch) 0,5 bis 5 ml (Probe)