Learn More
Cytiva Microsep™ Advance Zentrifugalgeräte mit Supor Membran
Artikelnummer. p-7089757
Change view
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0,45 μm
Enthält:
100/Packung
24/Packung
Packungsgröße:
100 Stück
24 Stück
Artikelnummer. Porengröße Enthält unitSize
17194751 0,45 μm 100/Packung 100 Stück
17164751 0,2 μm 24/Packung 24 Stück
17174751 0,2 μm 100/Packung 100 Stück
17184751 0,45 μm 24/Packung 24 Stück
4 options
Artikelnummer. 17194751
Marke: Cytiva MCPM45C68
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Partikelentfernung für längere Lebensdauer von HPLC- und UHPLC-Säulen.
  • Hohe Schleuderdrehzahl und größere EFA reduzieren die Schleuderzeiten
  • Für Proben von 0,5 bis 5 ml
  • Nur für Forschungsanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Wildberry
Beschreibung EFA:3,3 cm2
Material (Membran) PES
Porengröße 0,45 μm
Sterilität Unsteril
Enthält 100/Packung
Volumen (metrisch) 0,5 bis 5 ml (Probe)