Learn More
MicroSEQ™ E. coli O157:H7 Detection Kit
Artikelnummer. 12143911
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12143911 96 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12143911 Lieferant Thermo Scientific Oxoid Lieferanten-Nr. 4427409
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1135.00 €
    451.00 € / 1 Stück
    Sparen 684.00 €
    60% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität AOAC
Inhalt und Lagerung This kit contains Assay Beads in 12 8-tube strips (store at 2 to 8°C in the dark), 12 MicroAmp™ Optical 8-Cap Strips, and a tube of Pathogen Detection Negative Control (store at 2 to 8°C in the dark).
There are sufficient reagents to perform 96 tests.
Nachweisbare Analyten E. coli
Nachweisverfahren Primer-Sonden-Nachweis
Format Kit
Probentyp Any swab type, food, water samples
Typ qPCR Detection Kit
Hot-Start Built-In Hot Start
Passiver Referenzfarbstoff ROX (Pre-mixed)
PCR-Methode qPCR
Polymerase AmpliTaq™ Fast DNA Polymerase
Primer-Sonden-Kompatibilität TaqMan™
Produktlinie MicroSEQ
Menge 96 Tests
Spezies Human
Stamm oder Genotyp E. coli O157:H7
Klasse des Zielorganismus E. coli
Prüfzeit Fast
Validierte Anwendung Real-Time PCR