Learn More
Thermo Scientific™ MicroTest™ M4RT 3 ml-Röhrchen
Beschreibung
Erhaltung der Lebensfähigkeit und der Anzahl von Organismen für Verifikationsstudien, Qualitätskontrollverfahren und Wiederholungstests von Viren, Chlamydien, Mykoplasmen und Ureaplasma mit hochwertigen Medien von Medienexperten.Thermo Scientific™ MicroTest™ Röhrchen sind mit vier Medienformulierungen erhältlich, um Flexibilität beim Transport und bei der Lagerung zu bieten.
Die Thermo Scientific MicroTest Produkte wurden für die Sammlung, den Transport, den Erhalt und die Langzeitlagerung von viralen Proben, Chlamydien, Mykoplasmen und Ureaplasma entwickelt und sind von höchster Qualität.Von der Formulierung bis zur Verpackung halten MicroTest Produkte die Lebensfähigkeit von Organismen durch Gefrier-Tau-Zyklen aufrecht, hemmen gleichzeitig antimikrobielle Kontaminanten und fördern die Sicherheit.
MicroTest™ M4RT™ enthält Gelatine, Gentamicin und Amphotericin B für den Transport von Viren und Chlamydien.
MicroTest Röhrchen werden mit 1,5 ml oder 3 ml Flüssigmedium in einem konischen Röhrchen (15 ml) mit 3 Beads aus Glas geliefert.
Mit den zuverlässigen Lösungen für den Transport, die Aufbewahrung, den Erhalt und die Langzeitlagerung von Kulturen des MicroTest Sortiments an Sammel- und Transportmedien entwickelt sich Ihr Labor in die richtige Richtung.
Zuverlässige Ergebnisse
- Strenge Qualitätskontrolle, einschließlich der zellulären Toxizität bei jeder Chargennummer
- Patentierte Formulierungen mit stabilisierenden Proteinen, Puffern und spezifischen Antibiotika
Kompatibilität und Lebensfähigkeit
- Transport von Zellkulturen, Enzym-Immunoassays und kompatibel mit molekulardiagnostischen Tests
- Erhält die Lebensfähigkeit und die Anzahl der Organismen aufrecht, um bessere, zuverlässigere Ergebnisse während Validierungs-/Verifikationsstudien, Qualitätskontrollverfahren und Wiederholungstests zu erzielen
Praktisches Format
- 1,5 ml- und 3,0 ml-Füllvolumen ermöglichen mehrere Tests mit nur einer Probe
- Individuelle Transportmedienröhrchen oder komplette Kits bieten Flexibilität und Vielseitigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Röhrchen-Kit |
| Format | Rörchen |
| Verschlussfarbe | Lila |
| Kompatibilität | Kultur, Shell-Fläschchen, Gefriertauzyklen, Kulturpflege, ELISA, PCR, DNA-Sondentechnologie |
| Beschreibung | M4RT 3 ml Röhrchen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chlamydiae-Viren |
| Verpackung | Verpackt in unterteilten Kartons |
| Menge | 72 Röhrchen/Packung |
| Lagerungsbedingungen | 2°bis 30 °C |
| Transporttemperatur | 2 bis 30 °C |
| Mehr anzeigen |