Learn More
Thermo Scientific™ MicroTest™ Röhrchen
Artikelnummer. 13265559
Change view
Click to view available options
Verschlussfarbe:
Grün
Rot
Medientyp:
M4–RT
M5
Enthält:
Glasperlen
Menge:
12 Röhrchen/Packung
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. Verschlussfarbe Medientyp Enthält Menge unitSize
13265559 Rot M4–RT Glasperlen 12 Röhrchen/Packung 12 Stück
12997208 Grün M5 Glasperlen 12 Röhrchen/Packung 12 Stück
2 options
Artikelnummer. 13265559
Marke: Thermo Scientific™ R12506
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Erhalten Sie die Lebensfähigkeit von Viren Chlamydien, Mykoplasma und Urealasma mit hochwertigen Transport- und Aufbewahrungsmedien, die in vier vielseitigen Rezepturen erhältlich sind.
Erhaltung der Lebensfähigkeit und der Anzahl von Organismen für Verifikationsstudien, Qualitätskontrollverfahren und Wiederholungstests von Viren, Chlamydien, Mykoplasmen und Ureaplasma mit hochwertigen Medien von Medienexperten. Thermo Scientific™ MicroTest™ Röhrchen sind mit vier Medienformulierungen erhältlich, um Flexibilität beim Transport und bei der Lagerung zu bieten.
Die Thermo Scientific MicroTest Produkte wurden für die Sammlung, den Transport, den Erhalt und die Langzeitlagerung von viralen Proben, Chlamydien, Mykoplasmen und Ureaplasma entwickelt und sind von höchster Qualität. Von der Formulierung bis zur Verpackung halten die MicroTest-Produkte die Lebensfähigkeit von Organismen über mehrere Gefriertauzyklen hinweg aufrecht und hemmen gleichzeitig antimikrobielle Kontaminanten und fördern die Sicherheit.
Microtest™ M4™ enthält Gelatine, Vancomycin, Amphotericin B und Colistin für den Transport von Viren, Chlamydiae, Ureaplasmen und Mykoplasmen.
Microtest™ M4 RT™ enthält Gelatine, Gentamicin und Amphotericin B für den Transport von Viren und Chlamydien. MicroTest™ M5™ enthält Vancomycin, Amphotericin B und Colistin sowie Proteinstabilisatoren für den Transport von Viren, Chlamydien, Ureaplasmen und Mykoplasmen.
Microtest™ M6™ enthält Gelatine, Vancomycin, Amphotericin B und Colistin für den Transport von Viren, Chlamydiae, Ureaplasmen und Mykoplasmen.
Mikroteströhrchen werden mit 1.5 ml oder 3 ml Flüssigmedium in einem 15 ml-konischen Röhrchen mit 3 Glasperlen geliefert.
Mit den zuverlässigen Lösungen für den Transport, die Aufbewahrung, den Erhalt und die Langzeitlagerung von Kulturen des MicroTest Sortiments an Sammel- und Transportmedien entwickelt sich Ihr Labor in die richtige Richtung.
Zuverlässige Ergebnisse
  • Strenge Qualitätskontrolle, einschließlich der zellulären Toxizität bei jeder Chargennummer
  • Patentierte Formulierungen mit stabilisierenden Proteinen, Puffern und spezifischen Antibiotika
Kompatibilität und Lebensfähigkeit
  • Transport von Zellkulturen, Enzym-Immunoassays und kompatibel mit molekulardiagnostischen Tests
  • Erhält die Lebensfähigkeit und die Anzahl der Organismen aufrecht, um bessere, zuverlässigere Ergebnisse während Validierungs-/Verifikationsstudien, Qualitätskontrollverfahren und Wiederholungstests zu erzielen
Praktisches Format
  • 1.5 ml- und 3.0 ml-Füllvolumen ermöglichen mehrere Tests mit nur einer Probe
  • Individuelle Transportmedienröhrchen oder komplette Kits bieten Flexibilität und Vielseitigkeit
Sichere stabile Verpackung
  • Robuste, bruchfeste Röhrchen mit sicheren, farbcodierten Schraubverschlüssen verhindern Leckagen und Exposition gegenüber infektiösen Erregern
  • Die Kits enthalten einen auslaufsicheren Polypropylen-Beutel für einen sicheren Probentransport
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich.
Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage. Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp M4 RT-Röhrchen-Kit
Format Tube
Medientyp M4–RT
Verschlussfarbe Rot
Kompatibilität Kultur, Shell-Fläschchen, Gefriertauzyklen, Kulturpflege, ELISA, PCR, DNA-Sondentechnologie
Beschreibung M4RT Schlauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chlamydiae-Viren
Enthält Glasperlen
Verpackung Verpackt in unterteilten Kartons.
Menge 12 Röhrchen/Packung
Lagerungsbedingungen 2 °C bis 30 °C
Transporttemperatur 2 bis 30 °C
Volumen (metrisch) 3 ml