Learn More
KARTELL Microtitration Plate
Artikelnummer. 12830923
Change view
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Wellform:
Flacher Boden (F-Well)
Konischer Boden (V-Well)
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. Sterilität Wellform unitSize
12830923 Steril Flacher Boden (F-Well) 50 Stück
12850923 Steril Konischer Boden (V-Well) 50 Stück
10459402 Unsteril Konischer Boden (V-Well) 50 Stück
3 options
Artikelnummer. 12830923
Marke: KARTELL 02620/S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The Microtitration Plate has 96 sample wells, available in two shapes: flat bottom and V-bottom.
  • Multiple-well plates with 96 sample wells in clear PS.
  • Flat bottom or V-bottom wells, single wrapped sterile.
Spezifikation
Barcode Kein Barcode
Format Standard
Array 8 x 12
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Bindungsart None
Farbe Clear
Material Polystyrene
Volumen (metrisch) Well 0.404 mL
Anzahl Wells 96
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Fit for Purpose Steril