Learn More
Labcon™ Schwimmende Aufbewahrungsgestelle für Mikroröhrchen
Artikelnummer. 17537896
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
24-Platz
48-Platz
Verschluss inklusive:
Durchsichtiger Deckel
Keine
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Verschluss inklusive unitSize
17537896 24-Platz Keine 10 Stück
17547896 24-Platz Durchsichtiger Deckel 10 Stück
17527896 48-Platz Durchsichtiger Deckel 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17537896 Lieferant Labcon™ Lieferanten-Nr. 30355000009
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Erhältlich in Arrays mit 24 oder 48 Plätzen mit oder ohne Deckel.
  • Für Röhrchen mit 1,5, 1,7 oder 2 ml
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Verschluss inklusive Keine
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Weiß
Aufnahmevermögen Mikrozentrifugenröhrchen (1,5, 1,7, 2 ml)
Material Polypropylen
Größe 24-Platz