Learn More
Heidolph™ Microtube Holder
Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
0,5 ml Mikroreaktionsgefäße
1,5 bis 2 ml Mikro-Reaktionsgefäße
Röhrchenkapazität:
20 Mikroröhrchen
36 Mikroröhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Attachment or rack for holding micro reaction vessels.
Material:
- Frame: stainless steel
- Inner part: polypropylene
Characteristics:
- Autoclavable and dishwasher safe
- Angle adjustment up to 90°
- Attachment without foot part can be used as table frame
Options:
- Rack that holds 36 micro reaction vessels with a capacity of 0.5 mL
- Rack that holds 20 micro reaction vessels with a capacity of 1.5 to 2 mL
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | 1,5 bis 2 ml Mikro-Reaktionsgefäße |
| Röhrchenkapazität | 20 Mikroröhrchen |
| Produkttyp | Tube Holder |
| Material | Stainless Steel, Polypropylene |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Hei-SHAKE 1000 or 2000 Series Shakers |