Learn More
Heidolph™ Microtube Holder
Artikelnummer. p-200109630 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
0,5 ml Mikroreaktionsgefäße
1,5 bis 2 ml Mikro-Reaktionsgefäße
Röhrchenkapazität:
20 Mikroröhrchen
36 Mikroröhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Röhrchenkapazität unitSize
30274397 0,5 ml Mikroreaktionsgefäße 36 Mikroröhrchen 1 Stück
30274394 1,5 bis 2 ml Mikro-Reaktionsgefäße 20 Mikroröhrchen 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 30274397
Marke: Heidolph™ 5490013000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Attachment or rack for holding micro reaction vessels.
Attachment or rack for holding micro reaction vessels.
Material:
  • Frame: stainless steel
  • Inner part: polypropylene
Characteristics:
  • Autoclavable and dishwasher safe
  • Angle adjustment up to 90°
  • Attachment without foot part can be used as table frame
Options:
  • Rack that holds 36 micro reaction vessels with a capacity of 0.5 mL
  • Rack that holds 20 micro reaction vessels with a capacity of 1.5 to 2 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen 0,5 ml Mikroreaktionsgefäße
Röhrchenkapazität 36 Mikroröhrchen
Produkttyp Tube Holder
Material Stainless Steel, Polypropylene
Zur Verwendung mit (Geräte) Hei-SHAKE 1000 or 2000 Series Shakers