Learn More
OHAUS™ Gestell für Mikroröhrchen
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Mikroröhrchen (70)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Gefertigt aus Edelstahl
- Zur Verwendung mit Mikroröhrchen verschiedener Größen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Teströhrchengestell |
| Beschreibung | Mikroröhrchen-Gestell |
| Array | 10 x 7 |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Farbe | Blue |
| Aufnahmevermögen | Mikroröhrchen (70) |
| Material | PVC-beschichteter Stahl |
| Positionen | 70 |
| Form | Rectangular |
| Einschübe | None |
| Mehr anzeigen |