Learn More
Heathrow Scientific™ Gestelle für Mikroröhrchen
Artikelnummer. 16310716 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Positionen:
24 Wells
Packungsgröße:
8 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Positionen Packungsgröße
16310716 24 Wells 8 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16310716
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.40 €
    59.48 € / 8 Stück
    Sparen 8.92 €
    13% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Stapelbare Mikroröhrchen-Racks mit hervorragender Chemikalien- und Hitzebeständigkeit sind in kleinen und großen Wellkapazitätsoptionen erhältlich.
  • Aus verstärktem Nylon
  • Überlegene Chemikalien- und Hitzebeständigkeit
  • Die Griffe ermöglichen einen einfachen und sicheren Transport
  • Alphanumerische Kennzeichnung zur schnellen Lokalisierung und zum Abruf von Proben
  • Stapelbar, wenn voller Röhrchen
  • Kann in Wasserbädern verwendet werden
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Beschreibung Gestell für Mikroröhrchen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Blau
Aufnahmevermögen Mikroröhrchen (1,5 bis 2 ml)
Material Nylon
Positionen 24 Wells
Form Rechteckig
Stapelbar Ja
Sterilität Nicht steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Halten und Aufbewahren von Mikroröhrchen
Anzahl Probengestelle 1
Anzahl pro Packung 8/Packung
Abmessungen (L x B) 5,6 x 3,5 in.
Abmessungen (L x B x H) 5,6 x 3,5 x 2 in.
Länge (metrisch) 14,3 cm
Länge (angloamerikanisch) 5,6 in.
Breite (angloamerikanisch) 3,5 in.
Höhe (angloamerikanisch) 2 in.
Gewicht (angloamerikanisch) 0,2 lb.
Gewicht (metrisch) 0,09 kg
Produkttyp Gestell für Mikroröhrchen
Einschübe 2 Stufen
Höhe (metrisch) 5,2 cm
Array 4 x 6
Breite (metrisch) 9 cm