Learn More
Corning™ Mikrovolumen-Pipettenspitzen, steril
Artikelnummer. 10072521 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.1 bis 10 μl
0.5 bis 10 μl
Packungsgröße:
960 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10072521 0.5 bis 10 μl 960 Stück
10103861 0.1 bis 10 μl 960 Stück
2 options
Artikelnummer. 10072521
Marke: Corning™ 4830
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für präzise und zuverlässige Leistung im angegebenen Volumenbereich
  • Polypropylen in Naturfarbe
  • Wahlweise im Gestell oder als Großpackung im Beutel
  • Die langlebigen Spitzengestelle halten den Anforderungen von Mehrkanalpipettierern stand und sind beständig gegen wiederholtes Autoklavieren
  • Die Gestellspitzen sind zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
  • Auch unsteril erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 0.5 bis 10 μl
Sterilität Steril
Farbe Natural
Reinigungsnachweise DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
Format Racks
Spitzenform Mikrovolumen, Rund
Verpackung Magazinhalter
Zur Verwendung mit (Geräte) Eppendorf, Universal Fit Ultramicro
Material Polypropylen