Learn More
SGE™ Mikrovolumen-Spritzen
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
23 ga.
26 ga.
Länge (angloamerikanisch):
1.65 in.
2,75 in.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle:
1.65 Zoll
2.75 Zoll
Art der Kanülenspitze:
Kegel
Konus
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Extralanger Zylinder aus Borosilikatglas, verstärkter Kolben für besseren Schutz
- Genauigkeit und Reproduzierbarkeit ±1 %
- Volumen: 10μl
- AD Zylinder: 6.5 mm, bei geführtem Kolben 8 mm
- Länge der Skala: 54.1 mm
Für Mikrovolumeninjektionen von 1.5 bis 8 μl
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Borosilikatglas |
| Kanülen-Gauge | 26 ga. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 0.47 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Mikrovolumen-Injektionen von 1.5 μl bis 8 μl |
| Länge (angloamerikanisch) | 2,75 in. |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 2.75 Zoll |
| Länge (metrisch) | 70 mm |
| Produkttyp | Manuelle Mikrovolumen-Spritze |
| Volumen (metrisch) | 10 μl |
| Länge (metrisch) Kanüle | 70 mm |
| Mehr anzeigen |