Learn More
SGE™ Mikrovolumen-Spritzen
Artikelnummer. p-4399783
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
23 ga.
26 ga.
Länge (angloamerikanisch):
1.65 in.
2,75 in.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle:
1.65 Zoll
2.75 Zoll
Art der Kanülenspitze:
Kegel
Konus
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10215322
Marke: SGE™ 002003
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Der Kolbenschutz verringert das Risiko des Verbiegens
  • Extralanger Zylinder aus Borosilikatglas, verstärkter Kolben für besseren Schutz
  • Genauigkeit und Reproduzierbarkeit ±1 %
  • Volumen: 10μl
  • AD Zylinder: 6.5 mm, bei geführtem Kolben 8 mm
  • Länge der Skala: 54.1 mm
Für Mikrovolumeninjektionen von 1.5 bis 8 μl
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Kanülen-Gauge 26 ga.
Außendurchmesser (metrisch) 0.47 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Mikrovolumen-Injektionen von 1.5 μl bis 8 μl
Länge (angloamerikanisch) 2,75 in.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2.75 Zoll
Länge (metrisch) 70 mm
Produkttyp Manuelle Mikrovolumen-Spritze
Volumen (metrisch) 10 μl
Länge (metrisch) Kanüle 70 mm
Art der Kanülenspitze Kegel
Anschlusstyp Befestigt