Learn More
Kinesis™ Mikrowellen-Fläschchen
Artikelnummer. 15198102
Artikelnummer. 15198102
Marke: Kinesis™ VMW05C100SB
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
KX, zur Verwendung mit Initiatorsystemen (nur EXP) aus Biotage, kontaminationsfreies erstklassiges hydrolytisches Borosilikatglas, wiederverschließbare Septen, 40 °C bis 300 °C, 2,0 ml bis 5,0 ml