Learn More
Christeyns™ Mida Chriox 5
Artikelnummer. 17831445
Ansicht ändern
Click to view available options
Format:
Dose
trommel
Größe:
22 kg
222 kg
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format Größe unitSize
17831445 Dose 22 kg 1 Stück
17841445 trommel 222 kg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 17831445 Lieferant Christeyns™ Lieferanten-Nr. 695935
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Mida Chriox 5 ist ein biologisch abbaubares, rückstandsarmes Breitband-Sporizid auf Peressigsäurebasis.
  • Desinfektionsmittel auf Basis von Peressigsäure
  • Empfohlen für Hygiene in der Kosmetik- und Pharmaindustrie
  • Geeignet für die Bio- und Kosmetikindustrie
  • Verwendbar in CIP ohne Tenside
  • Messung und Steuerung mittels Leitfähigkeit
  • Zugelassen für folgende Anwendungen: TP2: Desinfektionsmittel für den Privatsektor und den Bereich der öffentlichen Gesundheit sowie andere Biozidprodukte; TP4: Desinfektionsmittel für Oberflächen, die mit Lebensmitteln und Futtermitteln in Berührung kommen, mit obligatorischem Nachspülen
Spezifikation
Produkttyp Desinfektionsmittelkonzentrat
Color-coded Nein
Form Konzentrierte Flüssigkeit
pH Neutral
Scent Normaler Duft
Sterilität Unsteril
Format Dose
Größe 22 kg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mida CHRIOX 5
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrogen peroxide, acetic acid, peracetic acid