missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MIF Antibody (imalumab) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30175941
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30175941 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30175941 Lieferant Novus Biologicals (Bio-Techne) Lieferanten-Nr. NBP328071JF635

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Human Monoclonal Antibody

MIF Monoclonal antibody specifically detects MIF in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MIF
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Klassifikation Monoclonal
Klon imalumab
Konjugat Janelia Fluor 635
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias EC 5.3.2.1, EC 5.3.3.12, GIFmacrophage migration inhibitory factor, GLIF, Glycosylation-inhibiting factor, L-dopachrome isomerase, L-dopachrome tautomerase, macrophage migration inhibitory factor (glycosylation-inhibiting factor), MMIF, Phenylpyruvate tautomerase
Wirtsspezies Human
Immunogen MIF
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4282
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.