Learn More
Mifepriston, TRC
Product Code. 30137661
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30137661 100 mg 100 Milligramm
30134508 50 mg 50 Milligramm
18041140 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30137661 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM343975100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84371-65-3
Summenformel C29 H35 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 429.59
Synonym Mifepristone, Estra-4,9-dien-3-one, 11-[4-(dimethylamino)phenyl]-17-hydroxy-17-(1-propyn-1-yl)-, (11β,17β)-, Estra-4,9-dien-3-one, 11-[4-(dimethylamino)phenyl]-17-hydroxy-17-(1-propynyl)-, (11β,17β)- (9CI), (11β,17β)-11-[4-(Dimethylamino)phenyl]-17-hydroxy-17-(1-propyn-1-yl)estra-4,9-dien-3-one, 17β-Hydroxy-11β-[4-(dimethylamino)-phenyl]-17α-(prop-1-ynyl)-estra-4,9-dien-3-one, C 1073, CDB 2477, MTPill, Mifegyne, Mifeprex, Mifestone, Pencrofton, R 38486, RU 38486, RU 486, RU 486-6, VGX 410
IUPAC-Name (8S,11R,13S,14S,17S)-11-[4-(Dimethylamino)phenyl]-17-hydroxy-13-methyl-17-prop-1-ynyl-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-on
SMILES CC#C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3[C@H](C[C@]12C)c5ccc(cc5)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mifepristone
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C29H35NO2/c1-5-15-29(32)16-14-26-24-12-8-20-17-22(31)11-13-23(20)27(24)25(18-28(26,29)2)19-6-9-21(10-7-19)30(3)4/h6-7,9-10,17,24-26,32H,8,11-14,16,18H2,1-4H3/t24-,25+,26-,28-,29-/m0/s1
Formelmasse 429.2668