Learn More
Migalastat hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486596
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16486596 100 mg -
16468847 5 mg 5 Milligramm
16466258 10 mg -
16422387 50 mg 50 Milligramm
16403456 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16486596 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY14929A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Migalastat hydrochloride (GR181413A) is a potent and competitive inhibitor of α-galactosidase A (α-Gal A) with an IC50 of 0.04 μM for human α-Gal A.
Migalastat hydrochloride (GR181413A) is a potent and competitive inhibitor of α-galactosidase A (α-Gal A) with an IC50 of 0.04 μM for human α-Gal A.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Migalastat hydrochloride
Physikalische Form Solid
CAS 75172-81-5
Farbe Off-White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C6H14ClNO4
Synonym GR181413A
Löslichkeitsinformationen H2O : ≥ 200 mg/mL (1001.85 mM)
SMILES O[C@H]1[C@@H](CO)NC[C@H](O)[C@H]1O.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 199.63
Formelmasse 199.63
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research