Learn More
Hoefer Mighty Small precast gels
Click to view available options
Gelanteil (%):
10%
12%
4 bis 12%
4 bis 20%
8 %
Wells:
12-Well
15-Well
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Specification:
- Plate Size: 10 x 8 cm
- Gel Size: 8.5 x 7 cm, 1 mm thickness
- Wells: 15 well (12 wells available)
- System/Buffer: Bis-Tris System, MOPS Buffer
- Loading Volume: For 15 wells: max 30 μl (recommended: ≤ 15 μl)
- Package: 10 pcs/box
- Weight:0.66 lb.
- Storage temp: 2 to 8°
- Shelf life: 12 months
- Advantages:
- upgraded Bis-tris system with moderate PH to ensure less modification on the protein to get a sharp and clear band
- Save trouble and time from making gels
Spezifikation
Spezifikation
| Puffer | MOPS |
| Farbe | Clear |
| Konzentration | 4 to 20% |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mini Gel Tank |
| Gelanteil (%) | 4 bis 20% |
| Gelgröße | Mini |
| Gel Thickness | 1.0 mm |
| Geltyp | Bis-Tris |
| pH-Bereich | 7 |
| Produkttyp | Precast gels |
| Mehr anzeigen |