Learn More
Hoefer Mighty Small precast gels
Artikelnummer. 30286584
Click to view available options
Gelanteil (%):
10%
12%
4 bis 12%
4 bis 20%
8 %
Wells:
12-Well
15-Well
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 30286584
Marke: Hoefer MSG010F
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hoefer Mighty Small precast gels are high-performance mini polyacrylamide gels commonly used for protein separation.
  • Specification:
  • Plate Size: 10 x 8 cm
  • Gel Size: 8.5 x 7 cm, 1 mm thickness
  • Wells: 15 well (12 wells available)
  • System/Buffer: Bis-Tris System, MOPS Buffer
  • Loading Volume: For 15 wells: max 30 μl (recommended: ≤ 15 μl)
  • Package: 10 pcs/box
  • Weight:0.66 lb.
  • Storage temp: 2 to 8°
  • Shelf life: 12 months
  • Advantages:
  • upgraded Bis-tris system with moderate PH to ensure less modification on the protein to get a sharp and clear band
  • Save trouble and time from making gels
Spezifikation
Puffer MOPS
Farbe Clear
Konzentration 10%
Zur Verwendung mit (Geräte) Mini Gel Tank
Gelanteil (%) 10%
Gelgröße Mini
Gel Thickness 1.0 mm
Geltyp Bis-Tris
pH-Bereich 7
Produkttyp Precast gels
Probenladevolumen 25 μL
Trennung von Protein
Trennbereich 10 to 300 kDa
Trennverfahren Denaturing
Wells 15-Well
Menge 10