Learn More
Hoefer Mighty Small vorgefertigte Gele
Artikelnummer. 30286592
Ansicht ändern
Click to view available options
Gelanteil (%):
10%
12%
4 bis 12%
4 bis 20%
8 %
Wells:
12-Well
15-Well
Packungsgröße:
10 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gelanteil (%) Wells Packungsgröße
30286592 10% 12-Well 10 Stück
30286587 8 % 15-Well 10 Stück
30286582 8 % 12-Well 10 Stück
30286584 10% 15-Well 10 Stück
30286589 12% 15-Well 10 Stück
30286586 12% 12-Well 10 Stück
30286588 4 bis 12% 15-Well 10 Stück
30286590 4 bis 12% 12-Well 10 Stück
30286583 4 bis 20% 15-Well 10 Stück
30286591 4 bis 20% 12-Well 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 30286592 Lieferant Hoefer Lieferanten-Nr. MSG010T
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hoefer Mighty Small Vorgefertigte Gele sind leistungsstarke Mini-Polyacrylamid-Gele, die häufig zur Proteintrennung eingesetzt werden.
  • Spezifikation:
  • Tellergröße: 10 x 8 cm
  • Gelgröße: 8,5 x 7 cm, 1 mm Dicke
  • Brunnen: 15 Brunnen (12 Brunnen verfügbar)
  • System/Puffer: Bis-Tris-System, MOPS-Puffer
  • Ladevolumen: Für 15 Brunnen: max. 30 μl (empfohlen: ≤ 15 μl)
  • Verpackung: 10 Stück/Karton
  • Gewicht: 0,66 lb.
  • Lagertemperatur: 2 bis 8°
  • Haltbarkeit: 12 Monate
  • Vorteile:
  • Das verbesserte Bis-Tris-System mit moderatem pH-Wert minimiert die Proteinmodifikation und sorgt für ein scharfes und klares Band.
  • Sparen Sie sich die Mühe und Zeit bei der Gelherstellung
Spezifikation
Puffer MOPS
Farbe Klar
Konzentration 10%
Gelanteil (%) 10%
Gelgröße Mini
Gel Thickness 1.0 mm
Geltyp Bis-Tris
pH-Bereich 7
Probenladevolumen 25 μL
Trennung von Protein
Trennbereich 10 bis 300 kDa
Trennverfahren Denaturierung
Wells 12-Well
Menge 10
Produkttyp Vorgegossenes Gel
Zur Verwendung mit (Geräte) Mini-Gel-Tank