Learn More
Hoefer Mighty Small precast gels
Artikelnummer. p-200111264
Change view
Click to view available options
Gelanteil (%):
10%
12%
4 bis 12%
4 bis 20%
8 %
Wells:
12-Well
15-Well
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Gelanteil (%) Wells unitSize
30286587 8 % 15-Well 10 Stück
30286582 8 % 12-Well 10 Stück
30286584 10% 15-Well 10 Stück
30286592 10% 12-Well 10 Stück
30286589 12% 15-Well 10 Stück
30286586 12% 12-Well 10 Stück
30286588 4 bis 12% 15-Well 10 Stück
30286590 4 bis 12% 12-Well 10 Stück
30286583 4 bis 20% 15-Well 10 Stück
30286591 4 bis 20% 12-Well 10 Stück
10 options
Artikelnummer. 30286587
Marke: Hoefer MSG008F
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hoefer Mighty Small precast gels are high-performance mini polyacrylamide gels commonly used for protein separation.
  • Specification:
  • Plate Size: 10 x 8 cm
  • Gel Size: 8.5 x 7 cm, 1 mm thickness
  • Wells: 15 well (12 wells available)
  • System/Buffer: Bis-Tris System, MOPS Buffer
  • Loading Volume: For 15 wells: max 30 μl (recommended: ≤ 15 μl)
  • Package: 10 pcs/box
  • Weight:0.66 lb.
  • Storage temp: 2 to 8°
  • Shelf life: 12 months
  • Advantages:
  • upgraded Bis-tris system with moderate PH to ensure less modification on the protein to get a sharp and clear band
  • Save trouble and time from making gels
Spezifikation
Puffer MOPS
Farbe Clear
Konzentration 8%
Zur Verwendung mit (Geräte) Mini Gel Tank
Gelanteil (%) 8 %
Gelgröße Mini
Gel Thickness 1.0 mm
Geltyp Bis-Tris
pH-Bereich 7
Produkttyp Precast gels
Probenladevolumen 25 μL
Trennung von Protein
Trennbereich 10 to 300 kDa
Trennverfahren Denaturing
Wells 15-Well
Menge 10
Versandbedingung 4 to 8°C