Learn More
Miglitol, TRC
Artikelnummer. 30138651
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138651 1 g 1 Gramm
30132868 25 mg 25 Milligramm
17958674 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138651 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3442001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72432-03-2
Summenformel C8 H17 N O5
Molekulargewicht (g/mol) 207.22
Synonym 3,4,5-Piperidinetriol, 1-(2-hydroxyethyl)-2-(hydroxymethyl)-, (2R,3R,4R,5S)- (9CI, ACI), (2R,3R,4R,5S)-1-(2-Hydroxyethyl)-2-(hydroxymethyl)-3,4,5-piperidinetriol (ACI), 3,4,5-Piperidinetriol, 1-(2-hydroxyethyl)-2-(hydroxymethyl)-, [2R-(2α,3β,4α,5β)]- (ZCI), (2R,3R,4R,5S)-1-(2-Hydroxyethyl)-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol, BAY 1099, BAY-m 1099, Diastabol, Glyset, Miglitol, Miglitose, N-(2-Hydroethyl)deoxynojirimycin, N-(2-Hydroxyethyl)-1-deoxynojirimycin, N-(2-Hydroxyethyl)moranoline, Plumarol, Seibule
IUPAC-Name (2R,3R,4R,5S)-1-(2-Hydroxyethyl)-2-(Hydroxymethyl)piperidin-3,4,5-Triol
SMILES OCCN1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Miglitol
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H17NO5/c10-2-1-9-3-6(12)8(14)7(13)5(9)4-11/h5-8,10-14H,1-4H2/t5-,6+,7-,8-/m1/s1
Formelmasse 207.1107